Documentos Principais
8.20601
Sigma-Aldrich
Gluconic acid potassium salt
for synthesis
Sinônimo(s):
Gluconic acid potassium salt, Potassium gluconate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11KO7
Número CAS:
Peso molecular:
234.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
206-074-2
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
temperatura de autoignição
>200 °C
pH
7.0-8.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
174-176 °C
densidade volumétrica
600 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H12O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
chave InChI
HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
Descrição geral
Gluconic acid potassium salt commonly known as potassium gluconate is used as chelating agent in organic synthesis. Additionally, it is also used as buffering agent in biochemical and pharmaceutical formulations, to maintain pH stability during reactions.
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): +10.5 - +11.5 °
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1