18930
1,2-Butanediol
purum, ≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
1,2-Butylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH(OH)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
90.12
Beilstein:
969169
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39020504
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.438 (lit.)
n20/D 1.438
p.e.
191-192 °C/747 mmHg (lit.)
densidade
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CCC(O)CO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-4(6)3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
chave InChI
BMRWNKZVCUKKSR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1,2-Butanediol has been used:
- to investigate dilatometric measurements of excess molar volumes and excess partial molar volumes for binary mixtures of N,N-dimethylformamide with 1,2-alkanediols
- in the preparation of 1,2-diolates of titanium by reaction with titanium (IV) isopropoxide or titanium (IV) chloride
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
200.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Volumetric properties of N, N-dimethylformamide with 1, 2-alkanediols at 20 C.
Iloukhani H and Ghorbani R.
Journal of Solution Chemistry, 27(2), 141-149 (1998)
1, 2-Diolates of titanium as suitable precursors for the preparation of photoactive high surface titania.
Saadoun L, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 21(4), 266-277 (1999)
Laurent Imbert et al.
Journal of analytical toxicology, 38(9), 676-680 (2014-09-05)
A liquid chromatography coupled with electrospray tandem mass spectrometry method was developed for the analysis of ethylene glycol, diethylene glycol, triethylene glycol, 1,4-butanediol, 1,2-butanediol, 2,3-butanediol, 1,2-propanediol and 1,3-propanediol, in serum after a Schotten-Baumann derivatization by benzoyl chloride. Usual validation parameters