Documentos Principais
8.20572
SAFC
Fluorene
for synthesis
Sinônimo(s):
Fluorene, Diphenylenemethane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H10
Número CAS:
Peso molecular:
166.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
201-695-5
pressão de vapor
13 hPa ( 146 °C)
Nível de qualidade
200
300
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
powder
pf
112-116 °C (External MSDS)
temperatura de transição
flash point 151 °C (External MSDS)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C13H10/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)12/h1-8H,9H2
chave InChI
NIHNNTQXNPWCJQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 113 °C
Melting range (upper value): ≤ 115 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Benzoic acid ≥99.5%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W213101
Benzoic acid
Acetanilide 99%
Sigma-Aldrich
112933
Acetanilide
Diclorometano anhydrous, ≥99.8%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
Sigma-Aldrich
270997
Diclorometano