Key Documents
8.22122
Sigma-Aldrich
Phenanthrene
for synthesis
Sinônimo(s):
Phenanthrene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H10
Número CAS:
Peso molecular:
178.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
201-581-5
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.00012 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
temperatura de autoignição
>450 °C
potência
1800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
336 °C/1013 hPa
pf
97-100 °C
temperatura de transição
flash point 171 °C
solubilidade
1.15 mg/L
densidade volumétrica
690 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H
chave InChI
YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 97 °C
Melting range (upper value): ≤ 100 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2