Documentos Principais
8.20423
Sigma-Aldrich
N,N′-Dibutylthiourea
for synthesis
Sinônimo(s):
N,N′-Dibutylthiourea
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2CH2NH)2CS
Número CAS:
Peso molecular:
188.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
203-674-6
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.0032 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Formulário
powder
potência
350 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
pf
62-65 °C
densidade volumétrica
500 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
S=C(NCCCC)NCCCC
InChI
1S/C9H20N2S/c1-3-5-7-10-9(12)11-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3,(H2,10,11,12)
chave InChI
KFFQABQEJATQAT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (of S): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 63 °C
Melting range (upper value): ≤ 66 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3