Key Documents
632945
Sigma-Aldrich
(4-Fluorophenyl)thiourea
97%
Sinônimo(s):
1-(4-Fluorophenyl)-2-thiourea
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4NHCSNH2
Número CAS:
Peso molecular:
170.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
163-167 °C (lit.)
grupo funcional
amine
fluoro
thiourea
cadeia de caracteres SMILES
NC(=S)Nc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FN2S/c8-5-1-3-6(4-2-5)10-7(9)11/h1-4H,(H3,9,10,11)
chave InChI
BRWKXKNZRVALNZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)