8.22156
Tetramethylammonium chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Tetramethylammonium chloride
Formulário
crystals
potência
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
537 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
268 °C
densidade
1.19 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H12N.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- Chromatography applications: Tetramethylammonium chloride serves as an effective ion-pairing agent in the separation of full and empty adeno-associated virus capsids using anion-exchange chromatography, contributing to its role in virology research (Kurth et al., 2024).
Nota de análise
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 Oral
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1