Documentos Principais
8.18821
Sigma-Aldrich
Ethoxytrimethylsilane
for synthesis
Sinônimo(s):
Ethoxytrimethylsilane, Trimethylethoxysilane
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OSi(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
118.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
217-370-6
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
533 hPa ( 56 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
280 °C
Lim. expl.
1.5-16.5 % (v/v)
p.e.
75-76 °C/1013 mbar
temperatura de transição
flash point -18 °C
densidade
0.76 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Si](OCC)(C)(C)C
InChI
1S/C5H14OSi/c1-5-6-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
chave InChI
RSIHJDGMBDPTIM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.756 - 0.759
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-3.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-19.5 °C - closed cup