Key Documents
8.18714
Sigma-Aldrich
Nicotinic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Nicotinic acid, Niacin, 3-Pyridinecarboxylic acid
About This Item
Fórmula linear:
3-(COOH)-C5H4N
Número CAS:
Peso molecular:
123.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
200-441-0
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (acidimetric)
forma
granular
temperatura de autoignição
>365 °C (Dust)
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
2.7 (20 °C, 18 g/L in H2O)
pf
236.6 °C
temperatura de transição
flash point 193 °C
densidade
1.47 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
330 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
chave InChI
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 234 °C
Melting range (upper value): ≤ 238 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
379.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
193 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Nalidixic acid ≥98%
Sigma-Aldrich
N8878
Nalidixic acid
Ácido fólico ≥97%
Sigma-Aldrich
F7876
Ácido fólico
(−)-Nicotine ≥99% (GC), liquid
Sigma-Aldrich
N3876
(−)-Nicotine
Cicloheximida from microbial, ≥94% (TLC)
Sigma-Aldrich
C7698
Cicloheximida