Documentos Principais
8.18672
Sigma-Aldrich
2,2-Dichloroacetamide
for synthesis
Sinônimo(s):
2,2-Dichloroacetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H3Cl2NO
Número CAS:
Peso molecular:
127.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
211-674-2
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
crystals
pf
96-99 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)C(=[O+H])[N-H]
InChI
1S/C2H3Cl2NO/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H2,5,6)
chave InChI
WCGGWVOVFQNRRS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (ex N): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 96 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3