N21588
2-Nitrophenylhydrazine
97%
Sinônimo(s):
(2-Nitrophenyl)hydrazine, (o-Nitrophenyl)hydrazine, 1-(2-Nitrophenyl)hydrazine, 1-Hydrazino-2-nitrobenzene, 2-Hydrazino-1-nitrobenzene, o-(Hydrazino)nitrobenzene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
powder
contém
30% water as stabilizer (minimum)
pf
91-93 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NNc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-8-5-3-1-2-4-6(5)9(10)11/h1-4,8H,7H2
chave InChI
FRBUNLLUASHNDJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?