Key Documents
153621
Sigma-Aldrich
2-Bromophenylhydrazine hydrochloride
98%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4NHNH2·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
223.50
Beilstein:
3628612
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
189 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
bromo
hydrazine
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NNc1ccccc1Br
InChI
1S/C6H7BrN2.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)9-8;/h1-4,9H,8H2;1H
chave InChI
PHCYUJRYSFMJMG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Bromophenylhydrazine hydrochloride was used to prepare 6-(3-bromophenylhydrazono)-7,8,9,11-tetrahydropyrido[2,1-b]quinazoline-11-one.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis and COX inhibitory activities of rutaecarpine derivatives.
Bull. Korean Chem. Soc., 26(12), 1975-1975 (2005)