Documentos Principais
8.07466
Sigma-Aldrich
2-Pyridinecarbaldehyde oxime
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Pyridinecarbaldehyde oxime, Picoline aldoxime
About This Item
Fórmula linear:
2-(CH=NOH)C5H4N
Número CAS:
Peso molecular:
122.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352126
Número do índice EC:
212-849-6
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
crystals
potência
388 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C, 13 g/L in H2O)
pf
110-112 °C
solubilidade
15 g/L
densidade volumétrica
400‑500 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N1\C(=C\N=O)\C=CC=C1
InChI
1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-5,7H/b6-5+
chave InChI
VRGKDCRTYBCJTA-AATRIKPKSA-N
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 110 °C
Melting range (upper value): ≤ 112 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3