Documentos Principais
8.18652
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxybenzophenone
for synthesis
Sinônimo(s):
2,4-Dihydroxybenzophenone
About This Item
Fórmula linear:
2,4-(OH)2-C6H3COC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
214.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
205-029-4
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
Formulário
powder
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
pf
143-146 °C
densidade
1.32 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
750 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(ccc(c1)O)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-10-6-7-11(12(15)8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H
chave InChI
ZXDDPOHVAMWLBH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 143 °C
Melting range (upper value): ≤ 146 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
257.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
125 °C