Documentos Principais
8.18556
Sigma-Aldrich
2-Cyclohexylethanol
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Cyclohexylethanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H16O
Número CAS:
Peso molecular:
128.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
224-672-1
Formulário:
liquid
Ensaio:
≥99.0% (GC)
pressão de vapor
0.2 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
940 mg/kg LD50, oral (Rat)
1220 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.9-6.3 % (v/v)
pf
-20 °C
temperatura de transição
flash point 93 °C
densidade
0.92 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H16O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8-9H,1-7H2
chave InChI
QJQZRLXDLORINA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.920 - 0.922
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup