Documentos Principais
8.18100
Sigma-Aldrich
Pentafluorophenol
for synthesis
Sinônimo(s):
Pentafluorophenol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6HF5O
Número CAS:
Peso molecular:
184.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
212-235-8
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Addition Reactions
pf
34-36 °C
temperatura de transição
flash point 72 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6HF5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
chave InChI
XBNGYFFABRKICK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 32 °C
Melting range (upper value): ≤ 35 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72 °C - closed cup