Documentos Principais
8.53019
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Fmoc)-OH
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-Lys(Fmoc)-OH, N-α-t.-Boc-N-ε-Fmoc-L-lysine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H32N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
468.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nome do produto
Boc-Lys(Fmoc)-OH, Novabiochem®
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
≥98.0% (acidimetric)
≥99.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(C(CCCCNC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C26H32N2O6/c1-26(2,3)34-25(32)28-22(23(29)30)14-8-9-15-27-24(31)33-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)
chave InChI
JYEVQYFWINBXJU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Building block for preparation of peptides modified at lysine side chain by Boc SPPS. Fmoc group can be removed with piperidine in DMF.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligação
Replaces: 04-12-0069
Nota de análise
Color (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): passes test
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Boc-Lys-OH 99%
Sigma-Aldrich
359688
Boc-Lys-OH