Documentos Principais
8.16125
Sigma-Aldrich
Benzyl butyrate
for synthesis
Sinônimo(s):
Benzyl butyrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
178.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
203-105-1
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
11.97 hPa ( 109 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
2330 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
p.e.
235-242 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 107 °C
densidade
1.01 g/cm3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(Cc1ccccc1)C(=O)CCC
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-6-11(12)13-9-10-7-4-3-5-8-10/h3-5,7-8H,2,6,9H2,1H3
chave InChI
VONGZNXBKCOUHB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.005 - 1.010
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
224.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107 °C - closed cup