Documentos Principais
8.14859
Sigma-Aldrich
N-Phenylmorpholine
for synthesis
Sinônimo(s):
N-Phenylmorpholine, Morpholinobenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H13NO
Número CAS:
Peso molecular:
163.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
202-164-0
NACRES:
NA.22
Formulário:
solid
Ensaio:
≥98.0% (GC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
410 °C
potência
930 mg/kg LD50, oral (Rat)
360 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
p.e.
260 °C/1013 hPa
pf
48-51 °C
temperatura de transição
flash point 124 °C
densidade
1.053 g/cm3 at 60 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N2(CCOCC2)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11/h1-5H,6-9H2
chave InChI
FHQRDEDZJIFJAL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 50 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup