Documentos Principais
8.15100
Sigma-Aldrich
2,5-Diethyl-1,3,4-thiadiazole
for synthesis
Sinônimo(s):
2,5-Diethyl-1,3,4-thiadiazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10N2S
Número CAS:
Peso molecular:
142.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
255-143-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (GC)
Formulário
liquid
p.e.
105 °C/18.7 hPa
densidade
1.071 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(nnc1CC)CC
InChI
1S/C6H10N2S/c1-3-5-7-8-6(4-2)9-5/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
BXVZVOBTUSLCIO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.068 - 1.073
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3