Documentos Principais
8.15101
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazole
for synthesis
Sinônimo(s):
2,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6N2S
Número CAS:
Peso molecular:
114.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
248-473-4
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
202 °C/1013 hPa
pf
61-64 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(nnc1C)C
InChI
1S/C4H6N2S/c1-3-5-6-4(2)7-3/h1-2H3
chave InChI
JXQGICFGPUAVLJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3