Documentos Principais
711381
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H3N2BrS
Número CAS:
Peso molecular:
179.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
105-110 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nnc(Br)s1
InChI
1S/C3H3BrN2S/c1-2-5-6-3(4)7-2/h1H3
chave InChI
NSMKWTGDPQHTDH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)