Documentos Principais
790535P
Avanti
14:0 PE-DTPA
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-diethylenetriaminepentaacetic acid (ammonium salt), powder
Sinônimo(s):
1,2-ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-diethylenetriaminepentaacetic acid; DMPE-DTPA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C47H102N9O17P
Número CAS:
Peso molecular:
1096.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (790535P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 790535P
aplicação(ões)
advanced drug delivery
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
14:0 PE-DTPA is a lanthanide ion (Ln3+) chelating phospholipid conjugate.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (790535P-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Fabrication procedures and birefringence measurements for designing magnetically responsive lanthanide ion chelating phospholipid assemblies
Isabettini S, et al.
Journal of Visualized Experiments, e56812-e56812 (2018)