Key Documents
8.14868
Sigma-Aldrich
Trioctylphosphinoxide
for synthesis
Sinônimo(s):
Trioctylphosphinoxide
About This Item
Fórmula linear:
(C8H17)3PO
Número CAS:
Peso molecular:
386.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
Número do índice EC:
201-121-3
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
crystals
temperatura de autoignição
270 °C
potência
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
2830 mg/kg LD50, skin (Rat)
pb
212 °C/39.99 Pa
pf
50-54 °C
temperatura de transição
flash point 252 °C
densidade
0.88 g/cm3 at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C24H51OP/c1-4-7-10-13-16-19-22-26(25,23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
chave InChI
ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 50 °C
Melting range (upper value): ≤ 55 °C
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Acid value: ≤ 3
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°C)
230 °C - closed cup