Key Documents
8.14784
Sigma-Aldrich
Borontrifluoride-acetonitrile complex
for synthesis
About This Item
Código UNSPSC:
12352301
pressão de vapor
85 Pa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
temperatura de autoignição
524 °C (Information refers to the main component.)
Lim. expl.
3-17 % (v/v) Information refers to the main component.)
pb
82 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 10 °C
densidade
0.875 g/cm3 at 20 °C
Nota de análise
Assay BF3 (acidimetric): 15.0 - 19.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.880
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
10 °C