91377
Boron trifluoride acetonitrile complex solution
15.2-16.8% BF3 basis
Sinônimo(s):
(Acetonitrile)-trifluoroborane
Formulário
liquid
adequação da reação
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
concentração
15.2-16.8% boron trifluoride
densidade
0.87-0.88 g/mL at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC#N.FB(F)F
InChI
1S/C2H3N.BF3/c1-2-3;2-1(3)4/h1H3;
chave InChI
MEMUCXUKCBNISQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
10 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?