Documentos Principais
8.14680
Sigma-Aldrich
3,3′-Diaminodiphenyl sulfone
for synthesis
Sinônimo(s):
3,3′-Diaminodiphenyl sulfone, 3,3′-Sulfonyldianiline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12N2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
248.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
209-967-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (HPLC)
Formulário
solid
potência
4920 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
167-170 °C
densidade volumétrica
400 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(c2cc(ccc2)N)c1cc(ccc1)N
InChI
1S/C12H12N2O2S/c13-9-3-1-5-11(7-9)17(15,16)12-6-2-4-10(14)8-12/h1-8H,13-14H2
chave InChI
LJGHYPLBDBRCRZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 166 °C
Melting range (upper value): ≤ 170 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3