Key Documents
8.14436
Sigma-Aldrich
8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate
for synthesis
Sinônimo(s):
8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7NO4S · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
225.22 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
201-570-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
powder
pf
322 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C9H7NO4S.H2O/c11-7-3-4-8(15(12,13)14)6-2-1-5-10-9(6)7;/h1-5,11H,(H,12,13,14);1H2
chave InChI
WUXYGIQVWKDVTJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3