Key Documents
1.10107
Supelco
Arsenazo III
metal indicator
Sinônimo(s):
Arsenazo III, 2,7-Bis(2-arsonophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthaline-3,6-disulfonic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H18As2N4O14S2
Número CAS:
Peso molecular:
776.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
216-788-6
NACRES:
NA.21
product name
Arsenazo III, metal indicator
Nível de qualidade
forma
solid
perda
≤10% loss on drying, 110°C
pH
2.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
densidade volumétrica
850 kg/m3
λmax
569-576 nm (buffer pH 10.0)
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C22H18As2N4O14S2/c29-21-18-11(9-16(43(37,38)39)19(21)27-25-14-7-3-1-5-12(14)23(31,32)33)10-17(44(40,41)42)20(22(18)30)28-26-15-8-4-2-6-13(15)24(34,35)36/h1-10,29-30H,(H2,31,32,33)(H2,34,35,36)(H,37,38,39)(H,40,41,42)
chave InChI
UQHVTNUJRKELCE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (buffer pH 10.0): 569 - 576 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.025 g/l; buffer pH 10.0; calculated on dried substance): 300 - 450
Loss on drying (110 °C): ≤ 10 %
Suitability as indicator: passes test
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3