Documentos
8.14414
Sigma-Aldrich
Triethoxyoctylsilane
for synthesis
Sinônimo(s):
Triethoxyoctylsilane, n-Octyltriethoxysilane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H32O3Si
Número CAS:
Peso molecular:
276.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
220-941-2
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.5% (GC)
forma
liquid
potência
5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
5142 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
98-99 °C/2.7 hPa
pf
-75.5 °C
temperatura de transição
flash point 109 °C
densidade
0.87 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C14H32O3Si/c1-5-9-10-11-12-13-14-18(15-6-2,16-7-3)17-8-4/h5-14H2,1-4H3
chave InChI
MSRJTTSHWYDFIU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.877 - 0.879
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup