Documentos Principais
8.11720
Sigma-Aldrich
Kryptofix® 21
for synthesis
Sinônimo(s):
Kryptofix® 21, 1,4,10-Trioxa-7,13-diazacyclopentadecane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H22N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
218.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
250-530-3
Formulário
powder
pf
89-92 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H22N2O3/c1-5-13-6-2-12-4-8-15-10-9-14-7-3-11-1/h11-12H,1-10H2
chave InChI
STHIZMRUXPMSCW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (perchloric acid titration): ≥ 97
Identity (IR-spectrum): passes test
Informações legais
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3