Documentos Principais
696005
Sigma-Aldrich
Methyl carbamate-13C2,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
Sinônimo(s):
Urethylane-13C2,15N
About This Item
Fórmula linear:
15NH213COO13CH3
Peso molecular:
78.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensaio
97% (CP)
Formulário
powder
pf
56-58 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3]O[13C]([15NH2])=O
InChI
1S/C2H5NO2/c1-5-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i1+1,2+1,3+1
chave InChI
GTCAXTIRRLKXRU-VMIGTVKRSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)