Documentos Principais
407518
Sigma-Aldrich
Julolidine hydrobromide
97%
Sinônimo(s):
2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-benzo[ij]quinolizine hydrobromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H15N · HBr
Número CAS:
Peso molecular:
254.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
239-242 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br.C1CN2CCCc3cccc(C1)c23
InChI
1S/C12H15N.BrH/c1-4-10-6-2-8-13-9-3-7-11(5-1)12(10)13;/h1,4-5H,2-3,6-9H2;1H
chave InChI
KHWBRFVBPGPEOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Julolidines are effective auxofluors that are employed in laser dyes and biochemical stains. They are known to be one of the strongest electron-releasing groups due to electronic and steric factors.
Aplicação
Julolidine hydrobromide may be used in the synthesis of [4-(2,3,6,7-tetrahydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-9-ylazo)-phenyl]-methanol azodye.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis, optical characterization and crystal and molecular X-ray structure of a phenylazojulolidine derivative.
Barbero N, et al.
Dyes and Pigments, 92(3), 1177-1183 (2012)
Synthesis of julolidine derivatives.
Kauffman JM, et al.
Organic preparations and procedures international, 33(6), 603-613 (2001)