Documentos Principais
8.10953
Sigma-Aldrich
Kryptofix® 22
for synthesis
Sinônimo(s):
Kryptofix® 22, 1,7,10,16-Tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H26N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
262.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
245-965-0
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
potência
3400 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
112-115 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C12H26N2O4/c1-5-15-9-10-17-7-3-14-4-8-18-12-11-16-6-2-13-1/h13-14H,1-12H2/p+2
chave InChI
NLMDJJTUQPXZFG-UHFFFAOYSA-P
Aplicação
Kryptofix® 22 for synthesis. CAS 23978-55-4, molar mass 262.35 g/mol.
Nota de análise
Purity (GC): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 112 - 115
Informações legais
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4