810017
Albumina sérica bovina Probumin® de grau cristalizado
≥99%, USA Origin, Protein standard: suitable, ligand binding assay: suitable, EIA: Suitable ELISA: suitable
Sinônimo(s):
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Albumina sérica bovina Probumin® de grau cristalizado, pack of 5 kg
fonte biológica
bovine serum
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (purity)
Formulário
lyophilized powder
prazo de validade
48 mo.
peso molecular
apparent mol wt 66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
embalagem
pack of 5 kg
fabricante/nome comercial
Probumin®
origem
USA origin
técnica(s)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
ligand binding assay: suitable
protein quantification: suitable
Impurezas
Tested for IgG
perda
≤5%
faixa de pH
6.8-7.2
traços de ânion
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
traços de cátion
Fe: 0.0-15.0 μg/g
Na: 0.0-10.0 mg/g
atividade externa
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3