Documentos Principais
8.08348
Sigma-Aldrich
Chlorotriphenylmethane
for synthesis
Sinônimo(s):
Chlorotriphenylmethane, Triphenylchloromethane, Triphenylmethyl chloride, Trityl chloride
About This Item
Fórmula linear:
ClC(C6H5)3
Número CAS:
Peso molecular:
278.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
200-986-4
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
230-235 °C/27 hPa
pf
109-112 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C19H15Cl/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
chave InChI
JBWKIWSBJXDJDT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3