Key Documents
8.08076
Sigma-Aldrich
Thioacetic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Thioacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H4OS
Número CAS:
Peso molecular:
76.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
208-063-8
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
potência
200-350 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.8 (20 °C, 100 g/L in H2O, Hydrolysis)
pf
-17 °C
temperatura de transição
flash point 18 °C
solubilidade
27 g/L (slow decomposition)
densidade
1.07 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C2H4OS/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
chave InChI
DUYAAUVXQSMXQP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.067 - 1.070
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
64.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
18 °C