Documentos Principais
8.05965
Sigma-Aldrich
Methyl propyl ketone
for synthesis
Sinônimo(s):
Methyl propyl ketone, 2-Pentanone
About This Item
Fórmula linear:
CH3C(O)CH2CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
86.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
203-528-1
NACRES:
NA.22
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
37 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
449 °C
potência
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
6500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.5-8.2 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
p.e.
101-103 °C/1013 hPa
pf
-78 °C
temperatura de transição
flash point 7 °C
densidade
0.81 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCC)C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Methyl propyl ketone for synthesis. CAS 107-87-9, EC Number 203-528-1, chemical formula CH₃C(O)CH₂CH₂CH₃.
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.805 - 0.808
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
46.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
8 °C - closed cup