Documentos Principais
8.04778
Sigma-Aldrich
Ionone
for synthesis
Sinônimo(s):
Ionone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H20O
Número CAS:
Peso molecular:
192.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
232-396-8
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.0013 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
potência
4590 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
237 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 117 °C
densidade
0.93 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C)\C=C\C1C(CCC=C1C)(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,12H,5,9H2,1-4H3/b8-7+
chave InChI
UZFLPKAIBPNNCA-BQYQJAHWSA-N
Aplicação
Ionone for synthesis. CAS 8013-90-9, molar mass 192.3 g/mol.
Nota de análise
Sum α- und β – Isomers (GC): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.929 - 0.935
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
242.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
117 °C