Documentos Principais
8.04324
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane
for synthesis
Sinônimo(s):
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, Bis(trimethylsilyl)amine, HMDS
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H19NSi2
Número CAS:
Peso molecular:
161.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
213-668-5
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
20 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
325 °C
potência
847 mg/kg LD50, oral (Rat)
550 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.8-25.9 % (v/v)
Viscosidade cinemática
0.9 cSt(25 °C)
p.e.
126 °C/1013 mbar
pf
-82 °C
temperatura de transição
flash point 15 °C
densidade
0.78 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Si](N[Si](C)(C)C)(C)(C)C
InChI
1S/C6H19NSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H,1-6H3
chave InChI
FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Handling and Safety Protocols of 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane: This article presents a comprehensive overview of the handling and safety protocols associated with 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, emphasizing its applications in various industrial and pharmaceutical contexts. The study provides insights on its safe usage, particularly focusing on its role as a silylation agent in analytical chemistry and as a precursor in chemical vapor deposition processes (Toxicol Ind Health, 2019).
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.774 - 0.775
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
52.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11.4 °C - closed cup