Documentos Principais
8.03771
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylphenol
for synthesis
Sinônimo(s):
2,5-Dimethylphenol, 2,5-DMP, p-Xylenol
About This Item
Fórmula linear:
2,5-(CH3)2C6H3OH
Número CAS:
Peso molecular:
122.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
202-461-5
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.208 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Lim. expl.
1.4 % (v/v)
pf
75 °C
temperatura de transição
flash point 80-95 °C
solubilidade
slightly soluble 3.54 g/L
densidade
0.9 g/cm3 at 75 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(ccc(c1)C)C
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5,9H,1-2H3
chave InChI
NKTOLZVEWDHZMU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,5-Dimethylphenol for synthesis. CAS 95-87-4, chemical formula 2,5-(CH₃)₂C₆H₃OH.
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 73 °C
Melting range (upper value): ≤ 76 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3