Documentos Principais
8.02921
Sigma-Aldrich
1,6-Dibromohexane
for synthesis
Sinônimo(s):
1,6-Dibromohexane, Hexamethylene bromide
About This Item
Fórmula linear:
Br(CH2)6Br
Número CAS:
Peso molecular:
243.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
211-067-2
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
potência
1800 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pf
-85 °C
temperatura de transição
flash point >110 °C
densidade
1.61 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCCCCCCBr
InChI
1S/C6H12Br2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
chave InChI
SGRHVVLXEBNBDV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.604 - 1.606
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C