Documentos Principais
8.01986
Sigma-Aldrich
Bromotrichloromethane
for synthesis
Sinônimo(s):
Bromotrichloromethane, Trichlorobromomethane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CBrCl3
Número CAS:
Peso molecular:
198.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
200-886-0
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
49 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
p.e.
105 °C/1013 hPa
pf
-6 °C
densidade
2.01 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
BrC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CBrCl3/c2-1(3,4)5
chave InChI
XNNQFQFUQLJSQT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 2.005 - 2.015
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3