Documentos Principais
8.01392
Sigma-Aldrich
2-(Ethylamino)ethanol
for synthesis
Sinônimo(s):
2-(Ethylamino)ethanol, N-Ethylethanolamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H11NO
Número CAS:
Peso molecular:
89.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
203-797-5
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
330 °C
potência
1020 mg/kg LD50, oral (Rat)
3670 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
1.6-11.7 % (v/v)
pH
12.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
167 °C/1013 hPa
pf
-9 °C
temperatura de transição
flash point 78 °C
densidade
0.914 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CCO)CC
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-5-3-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3
chave InChI
MIJDSYMOBYNHOT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.914 - 0.917
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
172.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
78 °C