Documentos Principais
8.01272
Sigma-Aldrich
2-Aminothiazole
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Aminothiazole, 2-Thiazolylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H4N2S
Número CAS:
Peso molecular:
100.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
202-511-6
NACRES:
NA.22
Formulário:
powder
Ensaio:
≥98.0% (GC)
pressão de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
powder
temperatura de autoignição
600 °C
potência
480 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
117 °C/20 hPa
pf
86-91 °C
solubilidade
100 g/L
densidade volumétrica
600 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C3H4N2S/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H2,4,5)
chave InChI
RAIPHJJURHTUIC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 86 °C
Melting range (upper value): ≤ 91 °C
Identity (IR): passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.50 %
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3