Documentos Principais
8.01313
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-thiazoline
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Amino-2-thiazoline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H6N2S
Número CAS:
Peso molecular:
102.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
217-224-1
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
crystals
pf
76-80 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
S1CCNC1=N
InChI
1S/C3H6N2S/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2,(H2,4,5)
chave InChI
REGFWZVTTFGQOJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 76 °C
Melting range (upper value): ≤ 80 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3