Key Documents
A66006
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-methylthiazole
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6N2S
Número CAS:
Peso molecular:
114.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
crystals
pb
231-232 °C (lit.)
pf
44-47 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1csc(N)n1
InChI
1S/C4H6N2S/c1-3-2-7-4(5)6-3/h2H,1H3,(H2,5,6)
chave InChI
OUQMXTJYCAJLGO-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)