Documentos Principais
8.00799
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-(-)-Tartaric acid
for the resolution of racemates for synthesis
Sinônimo(s):
(2S,3S)-(-)-Tartaric acid, D-(-)-Tartaric acid
About This Item
Fórmula linear:
HOOCCH(OH)CH(OH)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
150.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
205-695-6
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
Formulário
crystals
temperatura de autoignição
425 °C
pf
166-169 °C
temperatura de transição
flash point 210 °C
densidade
1.8 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
chave InChI
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 166 °C
Melting range (upper value): ≤ 169 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): -14.0 - -12.0 °
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3