Key Documents
1.13760
Millipore
Sodium dodecyl sulfate
LAB
Sinônimo(s):
Sal dodecil sulfato de sódio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H25NaO4S
Número CAS:
Peso molecular:
288.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
205-788-1
product name
Sal dodecil sulfato de sódio, LAB
Nível de qualidade
potência
1427 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
204-207 °C
solubilidade
>130 g/L
densidade
1.1 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
490‑560 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
chave InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Teor (titulação em duas fases): ≥ 99,0%
Identidade (espectro IV): passa no teste
Absorbância A (220-350 nm; 3%; 1 cm; água): ≤ 0,1
Cloreto (Cl): ≤ 0,01%
Fosfato (PO₄): ≤ 0,0001%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,0005%
Água (de acordo com o método de Karl Fischer): ≤ 1
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
338.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
170 °C