Documentos Principais
71456
Millipore
Mistura-mestre BugBuster®
Sinônimo(s):
Mistura mestra de lise celular
About This Item
Código UNSPSC:
41106511
NACRES:
NA.32
Formulário
liquid
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Novagen®
condição de armazenamento
OK to freeze
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
O BugBuster® Master Mix possibilita a purificação eficiente de proteínas e outras aplicações relacionadas. Substitui a necessidade de métodos mecânicos, como o French press ou a sonicação. Os dois tamanhos de embalagem disponíveis contêm reagentes suficientes para extrair proteínas de 20 gramas ou 100 gramas de pasta celular.
Aplicação
BugBuster® Master Mix foi utilizado:
  • para ressuspender e fazer a lise dos pellets celulares durante a purificação de proteínas
  • para extrair proteínas para imunoblotting
  • como tampão de lise bacteriana para a preparação de corpos de inclusão
Ações bioquímicas/fisiológicas
O reagente de extração de proteínas BugBuster® é especificamente projetado para desestabilizar a parede celular de E. coli com cuidado, permitindo a liberação de proteínas solúveis. Esta formulação única utiliza uma mistura de detergentes que pode perfurar efetivamente a parede celular sem desnaturar as proteínas solúveis. Ao combinar o reagente BugBuster, solução de rLisozima e Nuclease Benzonase, nosso BugBuster Master Mix melhora a eficiência da extração de proteínas e simplifica o processamento subsequente dos extratos proteicos.
Características e benefícios
  • Lise eficiente de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas
  • Recuperação máxima do ativo, proteína solúvel
  • Capaz de perfurar a parede celular sem proteína solúvel desnaturante
  • Útil para a preparação de corpos de inclusão de alta pureza
  • Compatível com coquetel de protease e inibidor de fosfatase
  • Oferece uma solução conveniente, rápida e econômica para a liberação da proteína-alvo expressa.
  • O Master Mix elimina a necessidade de diluição ou realização de etapas adicionais separadas.
Advertência
Toxicidade: Manuseio padrão (A)
Informações legais
BUGBUSTER is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Matthew Thomas Doyle et al.
Molecular cell, 81(9), 2000-2012 (2021-03-12)
The β-barrel assembly machine (BAM) integrates β-barrel proteins into the outer membrane (OM) of Gram-negative bacteria. An essential BAM subunit (BamA) catalyzes integration by promoting the formation of a hybrid-barrel intermediate state between its own β-barrel domain and that of
Daniel G Isom et al.
Proteins, 79(4), 1034-1047 (2011-03-10)
Protein thermodynamic stability is a fundamental physical characteristic that determines biological function. Furthermore, alteration of thermodynamic stability by macromolecular interactions or biochemical modifications is a powerful tool for assessing the relationship between protein structure, stability, and biological function. High-throughput approaches
Yong Y Peng et al.
Bioengineered, 5(6), 378-385 (2014-12-09)
The collagen like domain Scl2 from Streptococcus pyogenes has been proposed as a potential biomedical material. It is non-cytotoxic and non-immunogenic and can be prepared in good yield in fermentation. The Scl2 collagen domain is about a quarter of the
Nicolas Broguiere et al.
Acta biomaterialia, 77, 182-190 (2018-07-15)
The bacterial ligase Sortase A (SA) and its mutated variants have become increasingly popular over the last years for post-translational protein modifications due to their unparalleled specificity and efficiency. The aim of this work was to study SA as a
Shmuel Gleizer et al.
Cell, 179(6), 1255-1263 (2019-11-30)
The living world is largely divided into autotrophs that convert CO2 into biomass and heterotrophs that consume organic compounds. In spite of widespread interest in renewable energy storage and more sustainable food production, the engineering of industrially relevant heterotrophic model
Artigos
Citation Spotlight: BugBuster® Protein Extraction Reagent for Efficient Protein Extraction from Bacterial Pathogens
Conteúdo relacionado
An overview of cell lysis and protein extraction methods including detergent solubilization, freeze-thaw lysis, osmotic shock, sonication, enzymatic cell lysis, and mechanical disruption techniques such as Dounce, Polytron, and mortar and pestle homogenization.